Imprimer
Zinc chlorure 1.0 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
370051000 370058000
370051000.EA 128 EUR
370051000. 370058000.
Zinc chlorure 1.0 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Poids moléculaire: 136.3 g/mol
Point d'ébullition: 732
Point de fusion: 283
Point éclair: –21 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2924
ADR: 3 I
Indice Merck: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow to light blue-grey Solution (May form two phases which can recombine on cooling. May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M
Water ≤0.2 % (Coulometric)