Imprimer
3,4-Dichlorophénéthylamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
350800050 350800250
ACRO350800050EA 195 EUR
ACRO350800050 ACRO350800250
3,4-Dichlorophénéthylamine 99%
3,4-Dichlorophénéthylamine
Formule: C₈H₉Cl₂N
Point d'ébullition: 280 °C
Densité: 1,268 g/cm³
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060617
Numéro CAS: 21581-45-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %