Imprimer
3-Bromophénéthylamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
350580010 350580050 350580250
ACRO350580010EA 62.9 EUR
ACRO350580010 ACRO350580050 ACRO350580250
3-Bromophénéthylamine 99%
3-Bromophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀BrN
Densité: 1,406 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310790
Numéro CAS: 58971-11-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5735 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %