Imprimer
Nitrite de tert-butyle 90%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
216221000 216225000 216220025
ACRO216221000EA 71.4 EUR
ACRO216221000 ACRO216225000 ACRO216220025
Nitrite de tert-butyle 90%, pur
Nitrite de tert-butyle
Formule: C₄H₉NO₂
Point d'ébullition: 61…63 °C (760 mmHg)
Densité: 0,86 g/cm³
Point éclair: –10 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002055
Numéro CAS: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %