Imprimer
N-Oxyde de N-méthylmorpholine monohydraté 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): NMO hydrate
208340250 208341000
ACRO208340250EA 98.4 EUR
ACRO208340250 ACRO208341000
N-Oxyde de N-méthylmorpholine monohydraté 97%
4-Methylmorpholine N-oxide hydrate
Formule: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Point de fusion: 70…75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005947
Numéro CAS: 70187-32-5
EINECS: 231-391-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (on dry substance)