Imprimer
4-Morpholinoaniline 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(4-Morpholinyl)aniline
188650050 188650250
ACRO188650050EA 64.7 EUR
ACRO188650050 ACRO188650250
4-Morpholinoaniline 98+%
4-Morpholinoaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Point de fusion: 130…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006169
Numéro CAS: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %