4-Bromophénéthylamine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₀BrN Point d'ébullition: 63…72 °C (,2 mmHg) Densité: 1,29 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008189 Numéro CAS: 73918-56-6 EINECS: 277-636-2 UN: 2735 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |