Imprimer
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
172390010 172390050 172390250
ACRO172390010EA 44 EUR
ACRO172390010 ACRO172390050 ACRO172390250
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole 98%
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
Formule: C₆H₂ClN₃O₃
Point de fusion: 96…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005808
Numéro CAS: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥97.5 %