Imprimer
Bromure de 4-nitrophénéthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
151620050 151620250
ACRO151620050EA 71.7 EUR
ACRO151620050 ACRO151620250
Bromure de 4-nitrophénéthyle 98%
Bromure de 4-nitrophénéthyle
Formule: C₈H₈BrNO₂
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007386
Numéro CAS: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥97.5 %