Imprimer
Benzo[b]thiophène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Thianaphthene, 1-Benzothiophene
138620050 138620250 138621000
ACRO138620050EA 49.2 EUR
ACRO138620050 ACRO138620250 ACRO138621000
Benzo[b]thiophène 97%
Benzo[b]thiophène
Formule: C₈H₆S
Point d'ébullition: 221…222 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 1,14 g/cm³
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005864
Numéro CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to pink to orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %