Imprimer
Lidocaine 97.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
137250100 137251000
ACRO137250100EA 53.7 EUR
ACRO137250100 ACRO137251000
Lidocaine 97.5%
Lidocaine
Formule: C₁₄H₂₂N₂O
Point d'ébullition: 182 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 66…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026733
Numéro CAS: 137-58-6
EINECS: 205-302-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 69 °C
Titration with HClO4 ≥96.5 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)