Imprimer
1-Phényl-2-urée 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
131020050 131021000 131022500
ACRO131020050EA 35.7 EUR
ACRO131020050 ACRO131021000 ACRO131022500
1-Phényl-2-urée 97%
1-Phényl-2-urée
Formule: C₇H₈N₂O
Point de fusion: 143…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007944
Numéro CAS: 64-10-8
EINECS: 200-576-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥96.0 %