Imprimer
Farnesol (mélange d'isomères) 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-
119120250 119121000
ACRO119120250EA 59.1 EUR
ACRO119120250 ACRO119121000
Farnesol (mélange d'isomères) 96%
Farnesol (mélange d'isomères)
Formule: C₁₅H₂₆O
Poids moléculaire: 222.37 g/mol
Point d'ébullition: 149 °C (4 mmHg)
Densité: 0.8865 g/cm³
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002918
Numéro CAS: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.884 to 0.89 kg/l
GC ≥95 % (sum of geometric isomers)