Imprimer
Galactitol 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
117701000 117700250 117705000
ACRO117701000EA 127 EUR
ACRO117701000 ACRO117700250 ACRO117705000
Galactitol 99+%
Galactitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Poids moléculaire: 182.17 g/mol
Point d'ébullition: 275…280 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 188…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064288
Numéro CAS: 608-66-2
EINECS: 210-165-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 191 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (3 % in water) Colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute NH4OH)