Imprimer
4-(Diméthylamino)benzonitrile 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Dimethylamino) benzonitrile
115780050 115780250
ACRO115780050EA 49.1 EUR
ACRO115780050 ACRO115780250
4-(Diméthylamino)benzonitrile 95%
4-(Diméthylamino)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Poids moléculaire: 146.19 g/mol
Point de fusion: 70…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001815
Numéro CAS: 1197-19-9
EINECS: 214-819-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Stabilizer About 500 ppm Nitrocresol + Nitrophenol