Imprimer
Dichloro(diphényl)silane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
113341000 113345000
ACRO113341000EA 66.3 EUR
ACRO113341000 ACRO113345000
Dichloro(diphényl)silane 97%
Dichloro(diphényl)silane
Formule: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Point d'ébullition: 305 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,204 g/cm³
Point éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000489
Numéro CAS: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN: 1769
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.32
BSC Certification Passes