Imprimer
ε-Caprolactame 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Azepan-2-one, 2-Oxohexamethyleneimine, 6-Aminocaproic acid lactam
108230010 108230025 108231000 108232500
ACRO108230010EA 68.4 EUR
ACRO108230010 ACRO108230025 ACRO108231000 ACRO108232500
ε-Caprolactame 99+%
ε-Caprolactame
Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 268 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 68…71 °C
Point éclair: 152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006936
Numéro CAS: 105-60-2
EINECS: 203-313-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %