Imprimer
Benzyltriméthylammonium hydroxyde 40% (p/p) dans le methanol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
106200010 106202500 106200051
ACRO106200010EA 183 EUR
ACRO106200010 ACRO106202500 ACRO106200051
Benzyltriméthylammonium hydroxyde 40% (p/p) dans le methanol
Benzyltriméthylammonium hydroxyde
Formule: C₁₀H₁₇NO
Poids moléculaire: 167.25
Densité: 0.925 g/cm³
Point éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008281
Numéro CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 3286
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥40 %
Titration with HClO4 ≥94 %