Imprimer
2,4-Diméthylbenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21461.0010 8.21461.0100
8.21461.0010EA 93.6 EUR
8.21461.0010 8.21461.0100
2,4-Diméthylbenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,4-Diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 221 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003340
Numéro CAS: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -9 °C
Molar Mass 134.18 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 88 °C
Refractive Index 1.5492 (20 °C, 589 nm)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C9H10O
Chemical Formula 2,4-(CH3)2C6H3CHO