Imprimer
2,4-Diméthylbenzaldéhyde 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
165790050 165790250 165791000
ACRO165790050EA 44 EUR
ACRO165790050 ACRO165790250 ACRO165791000
2,4-Diméthylbenzaldéhyde 99%
2,4-Diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 102,4…103 °C (14 mmHg)
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0,96 g/cm³
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003340
Numéro CAS: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5482 to 1.5502 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %