Imprimer
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
A16895.06 A16895.14
A16895.06EA 80 EUR
A16895.06 A16895.14
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène ≥98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène
Purity: 98% CAS No.: 402-49-3 Molecular Formula: C8H6BrF3 Formula Weight: 239.04 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4915 Odour: Pungent Melting Point: 29-33° Boiling Point: 65-66°/5mm Beilstein Reference: 638980 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000403
Formule: C₈H₆BrF₃
Point d'ébullition: 65…66 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 29…33 °C
Densité: 1,546
Point éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000403
Numéro CAS: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8,II