2-Bromo-p-xylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 553-94-6
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 199-201°
Beilstein Reference: 2040350
MDL No.: MFCD00000074
Formule:
C₈H₉Br Point d'ébullition: 199…201 °C Point de fusion: 9…10 °C Densité: 1,347 Point éclair: 79 °C (174 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000074 Numéro CAS: 553-94-6 EINECS: 209-055-7 |