Imprimer
2-Bromo-p-xylène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
173420250 173421000
ACRO173420250EA 41.3 EUR
ACRO173420250 ACRO173421000
2-Bromo-p-xylène 97%
2-Bromo-p-xylène
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,34 g/cm³
Point éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00000074
Numéro CAS: 553-94-6
EINECS: 209-055-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %