Imprimer
3-Bromo-o-xylène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
A15889.06 A15889.14 A15889.22
A15889.06EA 42.5 EUR
A15889.06 A15889.14 A15889.22
3-Bromo-o-xylène ≥99%
3-Bromo-o-xylène
Purity: 99% CAS No.: 576-23-8 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5600 Boiling Point: 212-214° Beilstein Reference: 2077312 MDL No.: MFCD00000069
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 212…214 °C
Densité: 1,365
Point éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000069
Numéro CAS: 576-23-8
EINECS: 209-398-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II