Imprimer
α-Bromo-p-xylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Méthylbenzyle bromure
A13297.06 A13297.14 A13297.22
A13297.06EA 33.1 EUR
A13297.06 A13297.14 A13297.22
α-Bromo-p-xylène ≥98%
α-Bromo-p-xylène
Purity: 98% CAS No.: 104-81-4 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 97°(206°F) Melting Point: 33-36° Boiling Point: 218-220° Beilstein Reference: 507389 Merck Reference: 14,10090 UN No.: 3417 MDL No.: MFCD00000181
Formule: C₈H₉Br
Poids moléculaire: 185.06 g/mol
Point d'ébullition: 218…220 °C
Point de fusion: 33…36 °C
Densité: 1.324
Point éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000181
Numéro CAS: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,10223