Imprimer
α-Bromo-p-xylène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Méthylbenzyle bromure
107570250 107570050 107571000
ACRO107570250EA 88.7 EUR
ACRO107570250 ACRO107570050 ACRO107571000
α-Bromo-p-xylène 98%
α-Bromo-p-xylène
Formule: C₈H₉Br
Poids moléculaire: 185.06 g/mol
Point d'ébullition: 218…220 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 33…37 °C
Densité: 1.324
Point éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000181
Numéro CAS: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,10223
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %