4-tert-Butyl-1-(bromométhyl)benzène 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
Formule:
C₁₁H₁₅Br Point d'ébullition: 90…94 °C (1,5 mmHg) Point de fusion: 8…12 °C Densité: 1,236 g/cm³ Point éclair: >109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000180 Numéro CAS: 18880-00-7 EINECS: 242-643-1 UN: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |