Imprimer
α-Bromo-o-xylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Methylbenzyl bromide, alpha-Bromo-o-xylene
B21717.14 B21717.22
B21717.14EA 109 EUR
B21717.14 B21717.22
α-Bromo-o-xylène ≥98%
α-Bromo-o-xylène
Purity: 98% CAS No.: 89-92-9 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5750 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 216-217° Beilstein Reference: 636333 Merck Reference: 14,10090 UN No.: 1701 MDL No.: MFCD00000174
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 216…217 °C
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1,381
Point éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000174
Numéro CAS: 89-92-9
EINECS: 201-951-6
UN: 1701
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,10090