Imprimer
Robinets d'arrêt pour ampoules à décanter, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286426209 286426809
SCOT286426209EA 531 EUR
SCOT286426209 SCOT286426809
Robinets d'arrêt pour ampoules à décanter, DURAN®
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté 3,3, transparent, rodé, sans clé.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance à la température
pour manipulateurs de verre.