Imprimer
2,5-Dibromo-p-xylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,4-Dibromo-2,5-diméthylbenzène, 2,5-Dibromo-1,4-diméthylbenzène
L01776.14 L01776.22
L01776.14EA 58.3 EUR
L01776.14 L01776.22
2,5-Dibromo-p-xylène ≥98%
2,5-Dibromo-p-xylène
Purity: 98+% CAS No.: 1074-24-4 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.97 Odour: Odourless Melting Point: 72-74° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 2080433 MDL No.: MFCD00000091
Formule: C₈H₈Br₂
Poids moléculaire: 263.96 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000091
Numéro CAS: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
UN: 3077
ADR: 9 III