Imprimer
α,α'-Dibromo-o-xylène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2-Bis(bromométhyl)benzène
A17241.14 A17241.06 A17241.22
A17241.14EA 66.3 EUR
A17241.14 A17241.06 A17241.22
α,α'-Dibromo-o-xylène ≥97%
α,α'-Dibromo-o-xylène
Purity: 97% CAS No.: 91-13-4 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 637159 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000175
Formule: C₈H₈Br₂
Poids moléculaire: 263.96 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 92…96 °C
Densité: 1.960
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000175
Numéro CAS: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 3261
ADR: 8 II