Imprimer
α,α'-Dibromo-o-xylène 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2-Bis(bromométhyl)benzène
112930250 112931000
ACRO112930250EA 80.9 EUR
ACRO112930250 ACRO112931000
α,α'-Dibromo-o-xylène 96%
α,α'-Dibromo-o-xylène
Formule: C₈H₈Br₂
Poids moléculaire: 263.96 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 91…96 °C
Densité: 1.96 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000175
Numéro CAS: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥95 %