3-Méthylbiphényle 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Phényltoluène
Formule:
C₁₃H₁₂ Point d'ébullition: 272 °C Point de fusion: 4…5 °C Densité: 1,01 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008533 Numéro CAS: 643-93-6 EINECS: 211-404-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6010 to 1.6050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |