Imprimer
Chloro(diphényl)méthane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzhydryl chloride
B24764.14 B24764.22 B24764.36
B24764.14EA 73.4 EUR
B24764.14 B24764.22 B24764.36
Chloro(diphényl)méthane ≥98%
Chloro(diphényl)méthane
Purity: 98% CAS No.: 90-99-3 Molecular Formula: C13H11Cl Formula Weight: 202.69 Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.5950 Odour: Pungent Melting Point: 17-20° Boiling Point: 139-140°/3mm Beilstein Reference: 607925 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000855
Formule: (C₆H₅)₂CHCl
Point d'ébullition: 139…140 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 17…20 °C
Densité: 1,14
Point éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000855
Numéro CAS: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
UN: 3265
ADR: 8,II