Chloro(triphényl)méthane pour la synthèse
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorotriphénylméthane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₉H₁₅Cl Poids moléculaire: 278.78 g/mol Point d'ébullition: 374 Point de fusion: 109…112 °C Densité: 1.25 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000813 Numéro CAS: 76-83-5 EINECS: 200-986-4 UN: 1759 ADR: 8 II |