Imprimer
Chloro(triphényl)méthane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11799.14 A11799.22 A11799.36
A11799.14EA 36.6 EUR
A11799.14 A11799.22 A11799.36
Chloro(triphényl)méthane ≥98%
Chloro(triphényl)méthane
Purity: 98% CAS No.: 76-83-5 Molecular Formula: C19H15Cl Formula Weight: 278.78 Melting Point: 110-114° Boiling Point: 230-235°/20mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000813
Formule: C₁₉H₁₅Cl
Point d'ébullition: 230…235 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 110…114 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000813
Numéro CAS: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 3261
ADR: 8,II