Imprimer
Chloro(triphényl)méthane 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorotriphénylméthane
140401000 140405000 140400025
ACRO140401000EA 78.6 EUR
ACRO140401000 ACRO140405000 ACRO140400025
Chloro(triphényl)méthane 98%
Chloro(triphényl)méthane
Formule: C₁₉H₁₅Cl
Poids moléculaire: 278.78 g/mol
Point d'ébullition: 230…235 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000813
Numéro CAS: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
HPLC ≥97.5 %