Bromo(diphényl)méthane ≥90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
Purity: 90+%
CAS No.: 776-74-9
Molecular Formula: C13H11Br
Formula Weight: 247.14
Flash Point:
Formule:
(C₆H₅)₂CHBr Point d'ébullition: 183…185 °C (20 mmHg) Point de fusion: 36…41 °C Densité: 1,491 g/cm³ (13 °C) Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000134 Numéro CAS: 776-74-9 EINECS: 212-279-8 UN: 1770 ADR: 8,II |