Imprimer
Bromo(diphényl)méthane 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
373461000 373465000
ACRO373461000EA 102 EUR
ACRO373461000 ACRO373465000
Bromo(diphényl)méthane 90%
Bromo(diphényl)méthane
Formule: (C₆H₅)₂CHBr
Point d'ébullition: 184 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 33…42 °C
Densité: 1,491 g/cm³ (13 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000134
Numéro CAS: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
UN: 1770
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Low melting crystalline mass or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 42 °C
GC ≥88 %