Propylbenzène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₂ Point d'ébullition: 159 °C (1013 hPa) Point de fusion: –99 °C Densité: 0,86 g/cm³ Point éclair: 47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009377 Numéro CAS: 103-65-1 EINECS: 203-132-9 UN: 2364 ADR: 3,III Indice Merck: 12,08029 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform) |