Imprimer
Robinets de burettes, droits, coudés, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286409204 286409607
SCOT286409204EA 1710 EUR
SCOT286409204 SCOT286409607
Robinets de burettes, droits, coudés, DURAN®
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté 3,3, avec clé en verre.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance à la température
  • Dispositif de blocage à filetage