Imprimer
Vannes droites 'GU', DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286058709 286058006 286058109 286058203 286058606 286058503
SCOT286058709EA 39.6 EUR
SCOT286058709 SCOT286058006 SCOT286058109 SCOT286058203 SCOT286058606 SCOT286058503
Vannes droites 'GU', DURAN®
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté 3,3, transparent, avec broche en PTFE.
  • Étanche au vide
  • Capacité de dosage précise grâce à un filetage fin
  • Sécurisé par un dispositif de protection contre le dévissage
Les vannes se prêtent aux applications à vide élevé, sont réglables et possèdent des bras latéraux à paroi épaisse.