Imprimer
Robinet, à trois voies, alésage en T, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286416405 286419805 286417804 286418406
SCOT286416405EA 250 EUR
SCOT286416405 SCOT286419805 SCOT286417804 SCOT286418406
Robinet, à trois voies, alésage en T, DURAN®
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté 3,3, transparent, avec verre SBW solide ou clé en PTFE
  • Clés NS remplaçables avec alésage en T
  • Dispositif de blocage à filetage