Toluène ≥99.7% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Conditionné sous azote
Formule:
C₆H₅CH₃ Poids moléculaire: 92,14 g/mol Point d'ébullition: 110,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –95 °C Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008512 Numéro CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Indice Merck: 12,09667 |
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (by GC, corrected for water) | ≥ 99.7 % |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm | ≤ 0.01 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 nm | ≤ 0.10 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 288 nm | ≤ 0.40 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm | ≤ 285 |
Residue after Evaporation | ≤ 3.0 ppm |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Water (by KF, coulometric) | ≤ 0.02 % |