Imprimer
Raccords pour tuyaux, droits, embouts cylindriques, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8701-0008 8701-0004 8701-0006 8701-0010 8701-0012 8701-0014 8710-0012 8710-0004 8710-0006 8710-0008 8710-0010 8710-0014
229-7434EA 6.9 EUR
229-7434 229-0245 229-0246 229-0247 229-0248 229-0249 229-0223 229-0218 229-0219 229-0220 229-0221 229-0224
Raccords pour tuyaux, droits, embouts cylindriques, LaboPlast®
Raccords et connecteurs
Embouts cylindriques droits pour différentes tailles de tuyaux. En PP ou PVDF, translucide.
  • PP : résistance thermique jusqu'à +135 °C
  • PVDF : résistance thermique jusqu'à +160 °C, grande résistance aux produits chimiques
  • Stérilisable
Connecteurs PVDF agréés pour l'industrie alimentaire, autoclavables et résistants aux UV.