Imprimer
Robinets d'arrêt à une voie DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286438005 286439001 286439207 286439601 286439807 286440002 286440405 286440602 286441007 286441401 286441607
SCOT286438005EA 241 EUR
SCOT286438005 SCOT286439001 SCOT286439207 SCOT286439601 SCOT286439807 SCOT286440002 SCOT286440405 SCOT286440602 SCOT286441007 SCOT286441401 SCOT286441607
Robinets d'arrêt à une voie DURAN®
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté 3,3, transparent, polis, sans clé
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance à la température
  • Pour manipulateurs de verre
Non-rodé, sans clé.