Imprimer
Robinet d'arrêt, à deux voies, perçage oblique double, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286423006 286425204
SCOT286423006EA 339 EUR
SCOT286423006 SCOT286425204
Robinet d'arrêt, à deux voies, perçage oblique double, DURAN®
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté 3,3, transparent, rodé, sans clé.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance à la température