Imprimer
Robinet d'arrêt, à une voie, conicité 1:5, avec clé en PTFE, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286453009 286453806 286453206 286453403 286454005 286454202
SCOT286453009EA 1640 EUR
SCOT286453009 SCOT286453806 SCOT286453206 SCOT286453403 SCOT286454005 SCOT286454202
Robinet d'arrêt, à une voie, conicité 1:5, avec clé en PTFE, DURAN®
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté 3,3, transparent, avec clé en PTFE.
  • Clés NS remplaçables
  • Dispositif de blocage à filetage
Tube droit