Imprimer
Robinet, unilatéral, conicité 1:5, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286455404 286455601 286456006 286456409 286457002 286457208
SCOT286455404EA 1130 EUR
SCOT286455404 SCOT286455601 SCOT286456006 SCOT286456409 SCOT286457002 SCOT286457208
Robinet, unilatéral, conicité 1:5, DURAN®
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté 3,3, transparent, polis, sans clé
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance à la température
  • Pour clés en PTFE
Tube droit