n-Hexylbenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 1077-16-3
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.28
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4860
Melting Point: -61°
Boiling Point: 226-227°
Beilstein Reference: 1904786
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009526
Formule:
C₁₂H₁₈ Point d'ébullition: 226…227 °C Point de fusion: –61 °C Densité: 0,861 Point éclair: 83 °C (181 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009526 Numéro CAS: 1077-16-3 EINECS: 214-070-7 UN: 3082 ADR: 9,III |